Learn More
Brand baguette d'agitation PTFE 150mm x 8mm
Marque:  Brand 136210
baguette d'agitation PTFE 150mm x 8mm
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10003950
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »