Learn More
Fisherbrand™ Vanne de type T standard en PTFE, raccords à baïonnette
À utiliser avec une tubulure rigide et semi-rigide. La vanne de type T standard en PTFE comprend des raccords à baïonnette.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05100kg
Description
- Robinet à tournant conique
- Pour une utilisation avec une tubulure rigide et semi-rigide – verre, FEP ou PTFE
- Système de connecteur amélioré
- Toutes les pièces en contact avec des liquides
- Pression maximale de 1 bar à 100°C et 5 mm Hg
- Toutes les pièces de contact sont en PTFE
- Les vannes peuvent être stérilisées à 135°C
Spécification
Vanne à baïonnette de type T en PTFE | |
Taille d’alésage : 4 mm | |
Autoclavables | |
59 mm | |
-200°C | |
43 mm | |
Blanc/bleu | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
9 mm | |
PTFE | |
Connecteurs PTFE | |
1/boîte | |
20 mm | |
1 bar |