Learn More
Fisherbrand™ Vanne de type T standard en PTFE, raccords à baïonnette
À utiliser avec une tubulure rigide et semi-rigide. La vanne de type T standard en PTFE comprend des raccords à baïonnette.
28.95€ - 68.35€
Spécification
Type de produit | Vanne à baïonnette de type T en PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec | Connecteurs PTFE |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10592582
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 3 mm | 8 mm |
49.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10160332
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 2 mm | 4,5 mm |
68.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769337
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 3 mm | 6,8 mm |
29.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11779337
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 4 mm | 9 mm |
50.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11793299
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 5 mm | 11 mm |
34.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10435252
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 2 mm | 6 mm |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10502592
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 4 mm | 10 mm |
32.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Robinet à tournant conique
- Pour une utilisation avec une tubulure rigide et semi-rigide – verre, FEP ou PTFE
- Système de connecteur amélioré
- Toutes les pièces en contact avec des liquides
- Pression maximale de 1 bar à 100°C et 5 mm Hg
- Toutes les pièces de contact sont en PTFE
- Les vannes peuvent être stérilisées à 135°C
Spécification
Vanne à baïonnette de type T en PTFE | |
Autoclavables | |
Connecteurs PTFE | |
1/boîte | |
Blanc/bleu | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
20 mm | |
1 bar |