Learn More
Cowie Technology™ Robinets d’arrêt en T en PTFE
Les robinets d’arrêt en T en PTFE Cowie Technology™ sont dotés d’un corps et d’un bouchon en PTFE pur et associent toutes les propriétés souhaitables du robinet d’arrêt Ultimate Laboratory.
Marque:  Cowie Technology™ 016.104
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Code produit. 10078201
  • 28.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-11-2022
Description
  • Performances moyennes en matière de pression sous vide
  • Produit incassable
  • Chimiquement inerte
  • Sans graisse
  • Fournis avec des bras latéraux en verre borosilicaté
Informations sur la commande
dimPlugBore
Spécification
Spécification
T-Type
T-Type Stopcock
Autoclavable
1 Each
PTFE
4 mm
PTFE
10 mm
Borosilicate glass sidearms