Learn More
Fisherbrand™ Sonde thermocouple de type K en PTFE
Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques. La sonde thermocouple de type K en PTFE Fisherbrand™ associe les propriétés exceptionnelles du PTFE à la précision et à la fiabilité de la résistance au platine et de la thermométrie thermocouple.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.05500kg
Description
- Non contaminant
- Imperméable à la diffusion chimique à haute pression
- Large plage de températures de fonctionnement, -180 à +300°C
- Excellentes propriétés d’isolation électrique
- Testé individuellement
Spécification
PTFE avec centre en acier inox | |
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE | |
100 mm | |
–180 à plus;280deg;C | |
7 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Température mesurée | |
55 g | |
Sonde thermocouple de type K en PTFE |