Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Tubulure en PTFE
Flexibilité et résilience pour une utilisation générale en laboratoire. La tubulure en PTFE Adtech Polymer Engineering™ est autoclavable et sa température de fonctionnement maximale est de 260°C.
73.35€ - 263.94€
Spezifikation
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Couleur | Translucide |
MaxOperatingTempMetric | 260°C |
Produktcode | Marke | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11966655
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/12 |
0,5 mm | 1,6 mm | 20 m |
253.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11956655
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/04 |
0,8 mm | 1,6 mm | 20 m |
263.94€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11965508
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/15 |
4,8 mm | 6,4 mm | 3,6 m |
73.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11975508
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/07 |
7,6 mm | 9,6 mm | 3,6 m |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- Sans adhérence
- Surface de faible friction
- Très haute résistance aux produits chimiques et aux solvants
- Très haute résistance électrique
- Physiologiquement neutre
- Non polluante et inodore
- Stérilisation obtenue par autoclavage, à l’oxyde d’éthylène ou par chaleur sèche
Spezifikation
Autoclavables | |
1/boîte | |
260°C |
PTFE | |
Translucide |