Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
110.00€ - 392.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure en PTFE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13004897
|
Masterflex™
06605-50 |
17,5 mm |
362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705519
|
Masterflex™
MFLX06605-44 |
12,8 mm |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13480899
|
Masterflex™
06605-35 |
6,4 mm |
392.00€
25ft |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705928
|
Masterflex™
06605-32 |
4,8 mm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire.La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -400 à +500°F (-240 à +260°C)
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Tubulure en PTFE | |
PTFE | |
7,6 m | |
-240°C | |
Translucide | |
260°C |
Autoclavables | |
25 pieds | |
–400°F | |
En autoclave, à l’oxyde d'éthylène | |
500°F |