Learn More
VACUUBRAND™ Tubulures à vide en PTFE avec petites brides KF
fabriquée en PTFE antistatique, brides en acier inoxydable (1.4305)
Marque: VACUUBRAND™ 20686030
319.20 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- tuyau strié uniquement à l'extérieur, parois presque lisses à l'intérieur. Par conséquent, aucune accumulation de liquide ou de particule comme dans les tuyaux ondulés ; conductivité des gaz élevée due à une réduction de la turbulence
- Matériau en PTFE doté d’une excellente résistance chimique
- Matériau en PTFE antistatique, conformément à la norme BS5958:1991 / EN ISO 8031 , résitivité < 107 ohm entre le tuyau et les brides pour empêcher toute charge électrostatique à l'intérieur ou à l'extérieur. Toutefois, la tubulure ne doit pas être utilisée pour la mise à la terre de l’équipement.
Spécification
Tubulures à vide | |
16 mm | |
500mm |
PTFE | |
1 de chaque |