Learn More
PTPMT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PTPMT1
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16838613
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11493-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
16828613
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11493-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
Lipid phosphatase which dephosphorylates phosphatidylglycerophosphate (PGP) to phosphatidylglycerol (PG). PGP is an essential intermediate in the biosynthetic pathway of cardiolipin, a mitochondrial-specific phospholipid regulating the membrane integrity and activities of the organelle. Has also been shown to display phosphatase activity toward phosphoprotein substrates, specifically mediates dephosphorylation of mitochondrial proteins, thereby playing an essential role in ATP production. Has probably a preference for proteins phosphorylated on Ser and/or Thr residues compared to proteins phosphorylated on Tyr residues. Probably involved in regulation of insulin secretion in pancreatic beta cells.
Spécification
Spécification
PTPMT1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8WUK0
114971, 29390, 66461
PTPMT1 Fusion Protein Ag2063
Primary
-20°C
PTPMT1
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DUSP23, MOSP, PLIP, PNAS 129, PTEN like phosphatase, PTPMT1
Ptpmt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography