Learn More
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane à résistance moyenne série PU900
Offrent une bonne résistance mécanique à l’abrasion et aux coupures. Les gants en polyuréthane à résistance moyenne Ansell Edmont™ série PU900 offrent confort et dextérité.
Marque:  Ansell Edmont™ B090100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.64000kg
Code produit. 15630934
  • 253.00€ / 12 paires
Expédition estimée
04-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gants de protection mécaniques
  • Gants de résistance moyenne, résiste aux coupures
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux coupures
  • Gants à faible peluchage
  • Bon confort et bonne dextérité
Applications :
  • Assemblage de produits blancs
  • Injection et moulage de plastique
  • Assemblage de pièces et de composants en métal
  • Aéronautique
  • Travaux de finition
Spécification
Spécification
Jauge : 13
Poignet en maille
12 paires dans un sachet, 240 paires dans un carton
PU900
Structure : Tricoté
Gants de protection mécaniques
196 à 252 mm
Revêtement au niveau de la paume
PUR
Spandex Dyneema™
10
Gants en polyuréthane
Blanc, Gris
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003