Learn More
Julabo™ Bain-marie PURA™
Aucun élément fonctionnel ne se trouve à l’intérieur du bain afin de pouvoir utiliser la totalité de la surface intérieure plane. Le bain-marie Julabo™ PURA™ est protégé contre les projections d’eau grâce à son clavier à membrane et possède un affichage LED de la température pour un fonctionnement simple.
902.31€ - 1135.00€
Spécification
Température ambiante | 5°C to 40°C |
---|---|
Gamme de températures | 25°C to 99.9°C |
Affichage | Digital LED |
Comprend | Signal d'alarme acoustique et optique |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Capacité de chauffage | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Capacité de chauffage | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15699754
|
Julabo™
9550430 |
PURA&trade ; 30 | 30 L | 2 kW | 760 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15690404
|
Julabo™
9550414 |
PURA&trade ; 14 | 14 L | 1,3 kW | 300 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Revêtement émaillé très durable et résistant aux rayures
- Affichage lumineux
- L’interrupteur principal est protégé contre les projections d’eau.
- Protection intégrée contre le fonctionnement à sec
- Simple à utiliser Vidange intégrée
- Conception de goutte à goutte intégrée
- Connexion USB
- Bain dépourvu d’éléments perturbateurs
- Minuteur intégré
Spécification
5°C to 40°C | |
Digital LED | |
Polycarbonate | |
±0,2°C | |
170 mm |
25°C to 99.9°C | |
Signal d'alarme acoustique et optique | |
±0,1°C | |
270 mm |