Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en nylon Whatman™ Puradisc : non stériles
Répondent à une grande variété d’applications et de types d’échantillons, notamment l’électrophorèse capillaire, les préparations biologiques, la filtration des protéines et la préparation d’échantillons pour spectroscopie UV. Filtres pour seringues en nylon Whatman™ Puradisc : Les produits non stériles résistent à une gamme de solvants organiques et peuvent être utilisés avec des échantillons à pH élevé.
187.00€ - 1675.00€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC |
Matériau de boîtiers | Polypropylène (PP) sans pigment |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11394644
|
Cytiva
6751-2502 |
0,2 μm | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10225931
|
Cytiva
6751-2504 |
0,45 μm | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343325
|
Cytiva
6751-2510 |
1,0 μm | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343315
|
Cytiva
6752-2504 |
0,45 μm | 500 pièces |
1100.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11323315
|
Cytiva
6753-2504 |
0,45 μm | 1000 pièces |
1675.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333305
|
Cytiva
6753-2502 |
0,2 μm | 1000 pièces |
1630.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333325
|
Cytiva
6753-2510 |
1,0 μm | 1000 pièces |
1630.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11384644
|
Cytiva
6750-2504 |
0,45 μm | 50 pièces |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374644
|
Cytiva
6750-2502 |
0,2 μm | 50 pièces |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364730
|
Cytiva
6750-2510 |
1,0 μm | 50 pièces |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Répond à différents types d’échantillons et applications associées, y compris l’électrophorèse capillaire, les préparations biologiques, la filtration de protéines et la préparation d’échantillons pour spectroscopie UV.Les filtres pour seringues en nylon Whatman™ Puradisc,non stériles, résistent à toute une gamme de solvants organiques et peuvent s’utiliser avec des échantillons à pH élevé.
- Pour la filtration de solutions aqueuses ou à base de solvants, échantillonnage HPLC, TLC, et GC
- Hydrophiles, flexibles, résistants aux déchirures et autoclavables.
- Membrane en nylon
- non stériles
Spécification
Nylon | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |
Non stérile | |
Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |