Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PTFE non stériles 25 mm Whatman™ Puradisc
Contiennent une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte. Les filtres pour seringues en PTFE 25 mm Whatman™ Puradis présentent une faible liaison protéique et leur application principale est la filtration d'échantillons non aqueux.
161.00€ - 1530.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
À utiliser avec (application) | Pour la HPLC, TLC et la clarification d’échantillons GC ; filtration de solvant de HPLC |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11323305
|
Cytiva
6798-2501 |
0,1 μm | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11373315
|
Cytiva
6798-2504 |
0,45 μm | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11334684
|
Cytiva
6784-2501 |
0,1 μm | 50 pièces |
161.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10412151
|
Cytiva
6784-2502 |
0,2 μm | 50 pièces |
161.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11354684
|
Cytiva
6784-2504 |
0,45 μm | 50 pièces |
163.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364684
|
Cytiva
6784-2510 |
1,0 μm | 50 pièces |
161.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10278800
|
Cytiva
6785-2502 |
0,2 μm | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383305
|
Cytiva
6798-2502 |
0,2 μm | 1000 pièces |
1530.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363325
|
Cytiva
6798-2510 |
1,0 μm | 1000 pièces |
1395.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10422151
|
Cytiva
6785-2504 |
0,45 μm | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Contient une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte.Les filtres pour seringues en PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc offrent une faible liaison protéique. Ils servent principalement à filtrer des échantillons non aqueux.
- Pour la filtration des solvants, des produits chimiques et des solutions non aqueuses
- Les applications typiques incluent la HPLC, la CCM et la clarification d’échantillons GC ; la filtration de solvant HPLC
- Fabriqués en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe
- Non stériles, autoclavables
Specifications
PTFE | |
4,2 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
Non stérile | |
Pour la HPLC, TLC et la clarification d’échantillons GC ; filtration de solvant de HPLC | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |