Learn More
RETSCH Tamis anneau en titane pur pour broyeur ultra centrifuge ZM 200
730.00€ - 986.86€
Spécification
Quantité | 1Chaque |
---|---|
Type | Tamis anneau |
Matériau | Titane |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11717075
|
RETSCH
03.647.0278 |
0,5mm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10436943
|
RETSCH
03.647.0277 |
0,25mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10141843
|
RETSCH
03.647.0271 |
0,12mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11914262
|
RETSCH
03.647.0276 |
0,2mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10719944
|
RETSCH
03.647.0270 |
0,08mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11846103
|
RETSCH
03.647.0281 |
1,5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11934262
|
RETSCH
03.647.0279 |
0,75mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11798134
|
RETSCH
03.647.0282 |
2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11708144
|
RETSCH
03.647.0283 |
4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11788134
|
RETSCH
03.647.0280 |
1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
1Chaque | |
Tamis anneau | |
Titane | |
Broyeur ultra centrifuge ZM 200 |