Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Megaprep Kit
Click to view available options
Quantité:
4 préparations
Conditionnement:
250mL
Description
Le kit pour grande préparation de plasmide PureLink™ HiPure Plasmid Megaprep Kit comprend également des colonnes de filtration sous vide qui assurent une filtration bactérienne sans centrifugation, ce qui permet des temps de traitement extrêmement rapides. Le kit Megaprep de plasmide PureLink™ HiPure Expi isole généralement 4 mg d’ADN plasmide ultra-pur de haute qualité avec des niveaux intrinsèquement faibles d’endotoxines à partir de 500 ml de culture bactérienne.
Avantages du kit de purification Megaprep de plasmide PureLink™ HiPure Expi :
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique HiPure Expi
Les kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi utilisent une nouvelle résine échangeuse d’anions exclusive pour la purification des niveaux les plus élevés d’ADN plasmide de qualité transfection. Résine améliorée : haute capacité, débit rapide, résolution élevée, efficacité en matière d’élimination des endotoxines. Les préparations plasmidiques sont en général terminées en moins de 2 heures avec une pureté égale à celle de deux gradients de CsCl. Kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi : utilisent le procédé le plus rapide pour obtenir la plus grande quantité d’ADN plasmidique de qualité transfection.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Avantages du kit de purification Megaprep de plasmide PureLink™ HiPure Expi :
- Haut rendement : isolez plus de 5 mg d’ADN plasmide de haute qualité à partir d’une seule purification utilisant 1 l de volume de culture bactérienne
- Pureté : Niveaux d’endotoxines naturellement bas (généralement 0,1 à 1,0 EU / µg) et A260 / 280 >1,8, ce qui le rend idéal pour la transfection de cellules de mammifères.
- Protocole simple et super rapide : avec le protocole à assistance sous vide, l’isolement plasmidique typique prend à peine 90 minutes.
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique HiPure Expi
Les kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi utilisent une nouvelle résine échangeuse d’anions exclusive pour la purification des niveaux les plus élevés d’ADN plasmide de qualité transfection. Résine améliorée : haute capacité, débit rapide, résolution élevée, efficacité en matière d’élimination des endotoxines. Les préparations plasmidiques sont en général terminées en moins de 2 heures avec une pureté égale à celle de deux gradients de CsCl. Kits de purification plasmidique PureLink™ HiPure Expi : utilisent le procédé le plus rapide pour obtenir la plus grande quantité d’ADN plasmidique de qualité transfection.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Tampon d’équilibrage • Tampon de resuspension • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • RNase A • Tampon de lavage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi HiPure Mega • Colonne de liaison d’ADN Expi Hipure Mega Stockez tous les composants à température ambiante dès réception. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne d’échange d’anions |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles manuels |
| Nbre de réactions | 4 préparations |
| Échelle de préparation | 4 mg d’ADN plasmide |
| Gamme de produits | PureLink™ |
| Type de produit | Kit MegaPrep de plasmide |
| Quantité | 4 préparations |
| Afficher plus |