Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
Marque:  Labcon 3978-529-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Code produit. 16634152
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Plaque PCR
  • Plaques PCR à profil bas à jupe à 96 puits pour la plupart des thermocycleurs
  • Avec grille de référence imprimée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Assortiment
S’adapte aux Thermocycleurs les plus appréciés
96
Non stérile
Biologie moléculaire
Autoclavables
PurePlus™
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
0,1 ml
Conique, à jupe
10 plaques/boîte