Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
Marque:  Labcon 3978-520-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 3.17510kg
Code produit. 16624152
  • 160.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Plaque PCR
  • Plaques PCR à profil bas à jupe à 96 puits pour la plupart des thermocycleurs
  • Avec grille de référence imprimée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Naturel
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés
96
Non stérile
Biologie moléculaire
Autoclavables
PurePlus™
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
0,1 mL
V
10 plaques/boîte