Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marque: PURUS™ GLFF-XXL
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
- À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
- Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
- Robustes et lavables pour une réutilisation
- Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
- Épaisseur : 2 mm ± 10 %
- Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Oui | |
XXL | |
Couverture totale | |
Maille | |
21,5 g |
Blanc | |
Ambidextres | |
Nylon | |
Non stérile | |
Prévention des allergies et des irritations | |
Violet |