Learn More
Thermo Scientific™ Eau purifiée pour microbiologie
Description
Réalisez la dilution d’échantillons destinés à un examen microbien ou assurez la stérilité de vos appareils et équipements avec l’eau purifiée Thermo Scientific™ Oxoid™. Les flacons sont livrés avec bouchon à vis pour une facilité d’utilisation.
Use Purified Water as a diluting and rinsing fluid.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spécification
Spécification
| Couleur | Colorless, Clear |
| Contenu et stockage | 2°C to 25°C |
| Format | Plastic universal bottle |
| Origine de la fabrication | United Kingdom |
| Poids plein | 10,01 à 0,3 g |
| Type d’emballage | 24 flacons universels en plastique avec bouchons à vis dans une boîte. |
| Quantité | 24/Pk. |