Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort™
Les bottes de sécurité Purofort™ Euro Protection™ offrent une protection souple et légère et une isolation contre le froid et sont dotées d’un embout de protection en acier.
77.32€ - 108.00€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
À utiliser avec (application) | Agriculture |
Matériau de revêtement | PA |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure en polyuréthane, acier, semelle antiperforation, semelle extérieure Purofort™. |
Matériau de la semelle | Purofort™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15849226
|
Euro Protection™
9PUSG37 |
37 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849236
|
Euro Protection™
9PUSG47 |
47 |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859236
|
Euro Protection™
9PUSG48 |
48 |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879226
|
Euro Protection™
9PUSG40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15889226
|
Euro Protection™
9PUSG41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15899226
|
Euro Protection™
9PUSG42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15809236
|
Euro Protection™
9PUSG43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15819236
|
Euro Protection™
9PUSG44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15829236
|
Euro Protection™
9PUSG45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15839236
|
Euro Protection™
9PUSG46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15859226
|
Euro Protection™
9PUSG38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15869226
|
Euro Protection™
9PUSG39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Souples et légères pour une utilisation toute la journée
- Isolation contre le froid
- Résistantes aux déchirures et à l’usure
- Tige Purofort™
- Doublure en polyamide
- Semelle intérieure en polyuréthane
- Embout de sécurité en acier
- Semelle en acier anti-perforation
- Semelle extérieure Purofort™
- Convient à une utilisation dans l’industrie agricole
Spécification
Vert | |
PA | |
Purofort™ | |
900 g par botte de taille 9,5 | |
Botte de sécurité |
Agriculture | |
Semelle intérieure en polyuréthane, acier, semelle antiperforation, semelle extérieure Purofort™. | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 |