Learn More
PURUS™ Cadres pour tapis de contrôle de la contamination EnviroTack™
Conçus pour être utilisés avec le tapis PURUS™ EnviroTack™ afin de créer un système facile à utiliser dans toute zone critique où l’adhérence directe des tapis à une surface de sol n’est pas autorisée.
Brand:  PURUS™ PF 2038 01 W 00
Code nomenclature Nacres: HA.11
Additional Details : Poids : 1.75000kg
 View more versions of this product
Product Code. 15342002
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Déplacement facile pour le nettoyage
  • Protection antidérapante pour garantir que le cadre reste en place
  • Conviennent à tous les tapis PURUS™ EnviroTack™
  • Robustes et durables
  • Partie antidérapante confectionnée en textile en polyester revêtu de polymère
  • Naturellement anti-microbiens, résistants aux moisissures
Specifications
Specifications
508 x 965 mm
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
PS
Blanc
3,175 mm
Tapis PURUS™ Biohybrid™ de 457 x 914 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers