Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif en conditionnement PVC
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage.
Marque: Heathrow Scientific™ 120753
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
Spécification
1.9 oz. | |
55 ml | |
PVC | |
Reagent Reservoir | |
Conditionnement en vrac | |
Non | |
Oui |
Transparent | |
4 x 1,10 x 1,20 po | |
Non stérile | |
Reagent Pipetting | |
100/boîte | |
1 bac de fond | |
Alvéolé |