Learn More
Fisherbrand™ Tubulure incolore en PVC
Stérilisation à la vapeur possible à 121 °C.
Marque:  Fisherbrand™ PVCNT/N12.5/10M
Code produit. 12395859
  • 22.45€ / 10m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non toxique
Spécification
Spécification
12,5 x 2,25mm
10 m
1/boîte
121°C
PVC
121°C
Incolore