Learn More
Kartell™ Plateaux d’entrée à usage général Plastilab™
Pour le stockage des petits objets, de pipettes ou de connecteurs.
49.10€ - 55.90€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PVC |
Type | Plateau |
Nb par paquet | 1/boîte |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10585421
|
Kartell™
0095200 |
350 x 300 x 40 mm |
49.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717551
|
Kartell™
0095400 |
304 x 404 x 64 mm |
51.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10102761
|
Kartell™
0095300 |
303 x 403 x 63 mm |
55.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plateau à cinq compartiments
- Compartiment central utilisé pour les pipettes
- Pour une utilisation dans des tiroirs de bureau
- Fabriqué en PVC
Spécification
Blanc | |
Plateau | |
Rectangulaires |
PVC | |
1/boîte |