Learn More
Kartell™ Plateau en PVC pour lames de microscope
Fabriqué en PVC pour identifier facilement les différents colorants sur les lames. Le plateau en PVC Kartell™ pour lames de microscope est idéal pour observer les lames de taille 76 x 26 mm.
Marque: Kartell™ 0067300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulée en PVC blanc pour l’identification facile des colorants sur les lames
- Poste de travail idéal pour lames de 76 x 26 mm
- Conçu pour un retrait aisé des lames
- Peut contenir jusqu’à 40 lames
Spécification
190 x 660 x 8 mm | |
8 mm | |
PVC | |
660 mm | |
Rectangulaires |
Blanc | |
190 mm | |
Plateau pour lames | |
Identification facile des différents colorants sur les lames, poste de travail idéal pour les lames |