Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression de cloison en PVDF
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque: Cole-Parmer™ 06390-70
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
- Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Raccord de compression union traversant | |
Autoclavables | |
2 21/32 pouces | |
3/8 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Connecteur de compression | |
PVDF | |
3/8 po | |
3/8 po | |
13/16 po |