Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression de cloison en PVDF
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
33.64€ - 41.73€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type | Raccord de compression union traversant |
Matériau | PVDF |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Description | Connecteur de compression |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11764809
|
Cole-Parmer™
06390-60 |
5/16 po |
33.64€
1 pièce |
09-04-2021 |
11784809
|
Cole-Parmer™
06390-80 |
1/2 po |
39.54€
1 pièce |
27-04-2021 |
11774809
|
Cole-Parmer™
06390-70 |
3/8 po |
41.73€
1 pièce |
27-04-2021 |
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
- Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Autoclavables | |
PVDF | |
Connecteur de compression |
Raccord de compression union traversant | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
2 21/32 pouces |