Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 4 ports
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
Marque: Cole-Parmer™ 31523-37
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Fabriqué en PVDF durable.
- Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
- Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
230°F | |
110°psi | |
3,25 in | |
Collecteur | |
-54°C | |
NPT(F) 1/4 po | |
2,54 cm |
110°C | |
PVDF | |
8,26 cm | |
–65°F | |
1/4 po × 1/8 po | |
NPT(F) 1/8 po | |
2,54 cm |