Learn More
Entonnoir de filtration Pyrex™ en verre Büchner de 30 mm de diamètre
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de filtration Büchner en verre Pyrex™ de 30 mm comprend un disque intégré en verre fritté, également conçu en verre Pyrex™. Hautement résistant à la plupart des agents corrosifs, ne nécessite pas de papiers filtres.
228.00€ - 985.00€
Spécification
Type de produit | Entonnoir de filtration Buchner |
---|---|
Capacité (métrique) | 35 ml |
Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 160 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11971025
|
Pyrex
3620/06 |
16 à 40 μm |
291.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12633212
|
Pyrex
3620/02 |
100 à 160 μm |
228.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12643212
|
Pyrex
3620/04 |
40 à 100 μm |
250.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11981548
|
Pyrex
3620/08 |
100 à 160 μm |
250.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15537710
|
Pyrex
3620/10 |
1,0 à 1,6 μm |
985.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.L’entonnoir de filtration Büchner en verre Pyrex™ de 30mm comprend un disque intégré en verre fritté, également conçu en verre Pyrex™.Hautement résistant à la plupart des agents corrosifs, ne nécessite pas de papiers filtres.
- Gamme complète d’entonnoirs de filtration Büchner avec disques en verre fritté intégrés
- Disque et corps de l’entonnoir fabriqués en verre Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Pour une filtration pratique des solutions ; aucun papier-filtre requis ; très résistants à la plupart des réactifs corrosifs, y compris l’ammoniac et l’acide sulfurique concentré
- Choix de diamètres de disques et de porosités
Spécification
Entonnoir de filtration Buchner | |
8 mm | |
160 mm | |
30 mm | |
100 mm |
35 ml | |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Pour une filtration pratique des solutions | |
Disque en verre fritté pour plaque de filtration intégrée |