Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque:  Corning™ 7079-1N
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 6.22800kg
Code produit. 10323473
  • 344.92€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
  • Graduations négatives
  • Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
  • Couleurs conformes aux normes ISO
  • Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
Spécification
Spécification
Oui
Verre
0.01 ml
Rond
0,03 oz
Pipette sérologique
ASTM E714
Oui
0.2 ml
En vrac
1 ml