Learn More
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte
153.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
1 000 ml
20 000 mL
250 ml
2 000 ml
3 500 ml
500 ml
5 000 ml
Hauteur (métrique):
105 mm
152 mm
222 mm
252 mm
271 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de résistance thermique et chimique éprouvées.
- Flacons complets avec bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte
- Le filetage GLS 80™ permet un accès accru par rapport aux flacons GL 45 facilitant le remplissage et le versement
- Idéals pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides de plus grande taille
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Certificat de lot disponible au téléchargement
- Graduations en émail blanc et pastille de marquage
- Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 250 ml |
À utiliser avec (application) | Liquides visqueux, pâtes, poudres, granulés et solides de plus grande taille |
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 10Pack |
Graduations | Blanc |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |