Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le pilon en verre borosilicaté Pyrex™ est idéal pour le broyage des solides en poudres pour faciliter les manipulations. Les pilons sont disponibles en finition rugueuse ou vitrée. À utiliser avec les mortiers Pyrex™, vendus séparément.
Marque: Pyrex 718347R
59.24 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Idéal pour le broyage de solides en poudres pour faciliter les manipulations
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Disponible en finition rugueuse ou vitrée
- À utiliser avec les mortiers Pyrex™ (vendus séparément)
Spécification
Vitré | |
Verre borosilicaté | |
125 mm |
Pilon | |
Mortier Pyrextrade; |