Learn More
Bases de rechange en verre borosilicaté Pyrex™
Base de rechange à utiliser avec des dessiccateurs sans vide
Marque:  Pyrex 1590/06D
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.98000kg
Code produit. 11995849
  • 68.89€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 11-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Disponible en ID de bride de 170 et 220 mm
Spécification
Spécification
Base de rechange
Borosilicate Glass
Bride : 170 mm
Each
non-vacuum desiccators