Learn More
Robinet d’arrêt en verre borosilicaté Pyrex™ avec clé
En verre borosilicaté Pyrex™ avec clé en PTFE, pour une résistance chimique supérieure. Le robinet d’arrêt en verre borosilicaté Pyrex™ avec clé possède une ouverture de demi-angle de 1:10 offrant une combinaison de performances et une grande simplicité d’utilisation.
130.00€ - 379.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Contenu | Clé en PTFE, dispositif de retenue à filetage en plastique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bras latéral | Alésage de bouchon | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bras latéral | Alésage de bouchon | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13451899
|
Pyrex
SST203 |
9 mm | 2,5 mm | Double alésage |
379.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11910955
|
Pyrex
SST103 |
10 mm | 2,5 mm | Alésage unique |
147.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11392115
|
Pyrex
SST102 |
8 mm | 1,5 mm | Alésage unique |
130.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12444781
|
Pyrex
SST106 |
12 mm | 6,0 mm | Alésage unique |
244.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12907316
|
Pyrex
SST104 |
10 mm | 4 mm | Alésage unique |
146.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ avec clé en PTFE, pour une résistance chimique supérieure.Le robinet d’arrêt en verre borosilicaté Pyrex™ avec clé possède une ouverture de demi-angle de 1:10 offrant une combinaison de performances et une grande simplicité d’utilisation.
- Corps : très polis
- Touches : autolubrifiantes, permettent d’éviter le graissage du robinet d’arrêt
- Clés : entièrement interchangeables, incluent un dispositif de fixation à vis
- Disponible : simple ou double alésage
Spécification
Verre borosilicaté | |
Clé en PTFE, dispositif de retenue à filetage en plastique |