Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque:  Corning™ 7078-2N
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 6.53172kg
Code produit. 10242513
  • 282.08€ / 700 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
Conditionnement réalisé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Conçues pour les plus grands volumes, ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage et sont conditionnées pour permettre un accès facile à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Semblables à la réf. 7077, à l’exception de l’emballage multiple en sachets en plastique. Le nouveau code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Emballage multiple en sacs en plastique
Spécification
Spécification
ASTM E714
Stérile
0,01 mL
0,2 ml
Vert
290 mm
Verre borosilicaté
Oui
11,41 in
Rond
2 ml
Pipette sérologique