Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque:  Corning™ 99445-15
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Code produit. 11942288
  • 79.60€ / 250 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants.Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
  • Conditionnés en vrac dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser
  • Non traités
Spécification
Spécification
11 ml
Verre borosilicaté
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
En vrac
Non stérile
15 mm
85 mm
Oui
Aucune
Non
Non
Tube de culture