Learn More
PYREX™ Flacons volumétriques de classe A avec bouchon conique standard en verre
Corps soufflé machine
Marque:  PYREX™ 34505-34
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 11730269
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Corps soufflé machine
La résistance de ces flacons a été considérablement améliorée par des corps soufflés par la machine, auxquels sont scellés des raccords à tubulure lourde, outillés pour des bouchons en verre coniques standard. La ligne de graduation est nette et permanente. Les grandes lettres moulées blanches rendent l’inscription facile à lire. Les tailles 1 ml et 2 ml ont la forme des tubes à essai. Les tailles 3 L à 6 L sont dotées de bouchons coniques standard à pastille.
Pour le bouchon uniquement, voir n° de catalogue 7650 et 7661.