Learn More
Kit pour réparations d’entonnoir Pyrex™
Comporte une extrémité évasée pour un raccordement à la base de l’entonnoir
Marque:  Pyrex SST702
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Code produit. 13471899
  • 110.00€ / 5 pièces
Expédition estimée
16-09-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Contains one flared end for connection to the base of the funnel and 100mm long stem with angled tip
  • Straight bore
Spécification
Spécification
Stopcock diameter: 12.5mm; Key bore: 1.5mm
PTFE key
Glass
Funnel Repair