Learn More
Bouchons de réparation pour entonnoir Pyrex™ avec clé en PTFE
Comporte une extrémité évasée pour un raccordement à la base de l’entonnoir
110.00€ - 312.00€
Spécification
Type | Réparation de l’entonnoir |
---|---|
Matériau | Glass |
Contenu | Clé en PTFE |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13481899
|
Pyrex
SST704 |
Diamètre du robinet d’arrêt : 18.8 mm ; Clé à alésage : 4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13491899
|
Pyrex
SST706 |
Diamètre du robinet d’arrêt : 18.8 mm ; Clé à alésage : 6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12451021
|
Pyrex
SST703 |
Diamètre du robinet d’arrêt : 14.5 mm ; Clé à alésage : 2.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13471899
|
Pyrex
SST702 |
Stopcock diameter: 12.5mm; Key bore: 1.5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec une extrémité évasée pour le raccordement à la base de l’entonnoir et une tige de 100 mm de long avec pointe coudée
- Alésage droit
Spécification
Réparation de l’entonnoir | |
Glass | |
Clé en PTFE |