Learn More
Burette en verre borosilicaté classe AS Pyrex™
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions foncées.
67.90€ - 77.15€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Balance | Émail blanc |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette |
Class | Classe AS |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11327964
|
Pyrex
3295/18AS |
100 ml | 870 mm | 0,02 mL | ±0.1 ml |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11397954
|
Pyrex
3295/12AS |
10 ml | 820 mm | 0,02 mL | ± 0.02 ml |
67.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11307964
|
Pyrex
3295/14AS |
25 ml | 620 mm | 0,1 mL | ± 0.05 |
68.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11317964
|
Pyrex
3295/16AS |
50 ml | 820 mm | 0,1 mL | ± 0.05 |
68.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Beschreibung
Fabriquée à partir d’une tubulure (en verre borosilicaté) de haute précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée.
- Conformes à la norme ISO 385
- Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions foncées
- Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Spezifikation
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
Classe AS |
Émail blanc | |
Burette | |
ISO 385 |