Learn More
Burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS certifiée
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision. La burette en verre borosilicaté certifiée de classe AS Pyrex™ est testée individuellement et fournie avec un certificat indiquant le volume exact distribué à trois points sur la balance. Comprend une clé en PTFE à alésage 1,5 mm ne nécessitant aucune lubrification.
93.15€ - 154.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Clé de robinet d’arrêt en PTFE |
Balance | Émail blanc |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12493471
|
Pyrex
3295/28ASWC |
100 ml | 870 mm | 0,2 ml | ±0.1 ml |
93.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12473471
|
Pyrex
3295/24ASWC |
25 ml | 620 mm | 0,1 mL | ± 0.05 ml |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12463471
|
Pyrex
3295/22ASWC |
10 ml | 820 mm | 0,02 mL | ± 0.02 ml |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12483471
|
Pyrex
3295/26ASWC |
50 ml | 820 mm | 0,1 mL | ± 0.05 ml |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision.La burette en verre borosilicaté certifiée de classe AS Pyrex™ est testée individuellement et fournie avec un certificat indiquant le volume exact distribué à trois points sur la balance.Comprend une clé en PTFE à alésage de 1,5 mm ne nécessitant aucune lubrification.
- Conformes à la norme ISO 385
- Testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact distribué à trois points sur l’échelle
- Le numéro de série et le certificat individuel assurent la traçabilité complète selon les normes nationales
- Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
- Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision
- Clé en PTFE à alésage 1,5 mm ne nécessitant aucune lubrification
- Graduations en émail blanc
Spécification
Verre borosilicaté | |
Émail blanc | |
Burette | |
ISO 385 |
Clé de robinet d’arrêt en PTFE | |
PTFE | |
Classe AS |