Learn More
Burette en verre borosilicaté PYREX™ de classe B avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté de classe B Pyrex™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ offre de hautes performances sans graisse et un contrôle efficace du goutte à goutte. Flacon non inclus.
Marque:  Pyrex 3298/03
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.13536kg
Code produit. 11313544
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
  • Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour des performances sans graisse et un contrôle fin du versement goutte-à-goutte
  • Clé en PTFE à alésage de 3 mm
  • Graduations en émail blanc
  • En verre borosilicaté
  • Les burettes et les flacons doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
20 ml
0,1 mL
Blanc
±0.1 ml
Classe B.
Verre borosilicaté
Clé en PTFE à alésage de 3 mm, robinet d’arrêt Rotaflo en PTFE
PTFE
Burette automatique
ISO 385