Learn More
Burette en verre borosilicaté PYREX™ de classe B avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté de classe B Pyrex™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ offre de hautes performances sans graisse et un contrôle efficace du goutte à goutte. Flacon non inclus.
Marque: Pyrex 3298/04
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
- Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour des performances sans graisse et un contrôle fin du versement goutte-à-goutte
- Clé en PTFE à alésage de 3 mm
- Graduations en émail blanc
- En verre borosilicaté
- Les burettes et les flacons doivent être commandés séparément
Spécification
25 ml | |
0,1 mL | |
Blanc | |
±0.1 ml | |
Classe B. |
Verre borosilicaté | |
Clé en PTFE à alésage de 3 mm, robinet d’arrêt Rotaflo en PTFE | |
PTFE | |
Burette automatique | |
ISO 385 |