Learn More
Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
Marque: Pyrex 2180/12M
230.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
- Avec clé en verre interchangeable
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
2000 ml | |
ISO 4800 | |
6 mm; Verre | |
29/32 |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Boîte de 1 | |
Verre | |
Ampoule à décanter |