Learn More
Entonnoir de séparation piriforme en verre PYREX™ avec clé en PTFE
En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2. Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
89.50€ - 355.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
Quantité | Boîte de 1 |
Matériau du bouchon | Verre |
Type de produit | Ampoule à décanter |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11377944
|
Pyrex
2180/10M |
1000 ml | 4 mm; Verre |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353684
|
Pyrex
2180/04M |
100 ml | 1.5 mm ; verre |
95.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383684
|
Pyrex
2180/12M |
2000 ml | 6 mm; Verre |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363684
|
Pyrex
2180/06M |
250 ml | 2.5 mm; Verre |
100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393684
|
Pyrex
2180/14M |
5000 ml | 6 mm; Verre |
355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11373684
|
Pyrex
2180/08M |
500 ml | 4 mm; Verre |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343684
|
Pyrex
2180/02M |
50 ml | 1.5 mm ; verre |
89.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre Pyrex™ pour une performance optimale sans corrosion.L’entonnoir de séparation piriforme en verre Pyrex™ avec clé en verre est conforme aux normes ISO 4800, type 2.Comprend un bouchon en verre et une clé interchangeable en PTFE.
- Conforme à la norme ISO 4800 type 2
- En verre Pyrex™ pour des performances sans corrosion
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Boîte de 1 | |
Ampoule à décanter |
ISO 4800 | |
Verre |