Learn More
Pyrex™ Raccords Luer en PP
Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
Marque:  Pyrex™ 45508-18
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 14841411
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
ulliTraçabilité complète des matériaux/liliPP/liliLuer femelle/liliRaccords cannelés de 11/64 po/li/ul
Spécification
Spécification
ISO 594-1, fabriqué à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
Tubulure cannelée semi-rigide à profil bas de 0,17 po pour Luer femelle
Les applications incluent des seringues, des petites tubulures
Port 1 - Luer femelle, port 2 - raccord cannelé 11/64 po