Learn More
Insert de rechange à bouchon à vis en Pyrex™
Pour une utilisation avec des bouchons à vis en PBT SVL™ noirs
Marque:  Pyrex 4513/60M
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 11393484
Quantité Prix
1 37.66€ / 5 pièces
10 32.68€ / 5 pièces
Expédition estimée
07-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disque d’étanchéité avec face en PTFE pour résistance chimique
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
Spécification
Spécification
Autoclavable
White
5 Pack
Spare insert
60 mm