Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables Shorty PYREX™
Solution idéale pour une utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes
Marque:  Corning™ 7078B-10
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 6.62244kg
Code produit. 10496643
  • 729.11€ / 400 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5, 10 et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Conditionnés dans des sachets en plastique pour pouvoir en retirer plusieurs sans contaminer toute la boîte. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7078B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonnage réalisé pour “délivrer un volume donné” avec soufflage.
Spécification
Spécification
Oui
Pour délivrer un volume donné
Stérile
0,2 ml
4 ml
Usiné
0,33 oz.
10 ml
Pipette sérologique
Oui
Pyrex™
Oui
8,4 in
Rond
Sachets multiples
Orange
215 mm