Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables Shorty PYREX™
Solution idéale pour une utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes
Marque: Corning™ 7077B-1
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 5.50000kg
Description
Ces pipettes Shorty, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, sont idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. Les tailles de 5 ml, 10 ml et 25 ml ont des parties supérieures façonnées. Les graduations négatives sur chaque pipette permettent une utilisation dans le cadre de procédures sérologiques et de mesures. Le code couleur ISO est imprimé directement sur l’emballage Steri-ViewTM.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
La réf. 7077B-50 dispose de graduations négatives et inversées.
Compliance
Étalonnage réalisé pour “délivrer un volume donné” avec soufflage.
Spécification
Oui | |
Pour délivrer un volume donné | |
Stérile | |
0,01 mL | |
0,5 ml | |
Usiné | |
0,03 oz. | |
1 ml | |
Pipette sérologique |
Oui | |
Pyrex™ | |
Oui | |
8,4 in | |
Rond | |
Emballage individuel | |
Jaune | |
215 mm | |
Oui |