Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer résistants à col large PYREX™
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col large Fisherbrand PYREX™ sont conçus pour une durée de vie plus longue et offrent une haute résistance aux attaques chimiques, une finition de la partie supérieure robuste et une bouche large.
122.00€ - 276.00€
Spécification
Description | Rebords robustes |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, Pyrex™ |
Type de goulot | Col large |
Forme | Conique |
Surface d’écriture | Extra large avec marquage carré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Plage de graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Plage de graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12535017
|
Corning™
5100-250 |
250 ml | 106 mm | 50 à 200 ml | 18.4 cm |
276.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12565007
|
Corning™
5100-500 |
500 ml | 137 mm | 100 à 500 ml | 23,8 cm |
143.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12525017
|
Corning™
5100-125 |
125 ml | 84 mm | 50 à 125 ml | 14.6 cm |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12201408
|
Corning™
5100-1L |
1 l | 168 mm | 250 à 1000 ml | 29.2 cm |
122.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10642091
|
Corning™
5100-2L |
2000 ml | 198 mm | 400 à 1800 ml | 37.2 cm |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques, un haut façonné et renforcé et un col large.
- Verre borosilicaté PYREX™ fabriqué pour une durabilité accrue
- Graduations et pastille de marquage blanches
- Mécaniquement plus fort que les flacons standards
- Bords renforcés pour une solidité et une résistance supplémentaires à la rupture due aux impacts
- Excellente performance thermique
Spécification
Rebords robustes | |
Col large | |
Extra large avec marquage carré | |
Large |
Verre borosilicaté, Pyrex™ | |
Conique | |
Non | |
Non stérile |